Imprimer
2,4-Difluorophenetole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethoxy-2,4-difluorobenzene
PC50425-10G PC50425-1G PC50425-5G
APOSPC50425-10GEA 574 EUR
APOSPC50425-10G APOSPC50425-1G APOSPC50425-5G
2,4-Difluorophenetole 98%
2,4-Difluorophenetole
Formule: C₈H₈F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846411
Numéro CAS: 348-20-9