Imprimer
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC50417-10G PC50417-1G PC50417-5G
APOSPC50417-10GEA 632 EUR
APOSPC50417-10G APOSPC50417-1G APOSPC50417-5G
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 95%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formule: C₇H₂BrCl₂F₃
MW: 293.896 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226209
Numéro CAS: 392-89-2