Imprimer
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)bromobenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC50416-10G PC50416-1G PC50416-5G
APOSPC50416-10GEA 574 EUR
APOSPC50416-10G APOSPC50416-1G APOSPC50416-5G
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)bromobenzene 98%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Formule: C₇H₂BrCl₂F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32708470
Numéro CAS: 2168733-41-1