Imprimer
6-Fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC50382-1G PC50382-250MG
APOSPC50382-1GEA 364 EUR
APOSPC50382-1G APOSPC50382-250MG
6-Fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
6-Fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14708187
Numéro CAS: 26018-66-6