Imprimer
Ethyl 5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC50379-1G PC50379-250MG
APOSPC50379-1GEA 498 EUR
APOSPC50379-1G APOSPC50379-250MG
Ethyl 5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉FO₃
MW: 208.186 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038171
Numéro CAS: 93849-31-1