Imprimer
Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC50374-1G PC50374-5G
APOSPC50374-1GEA 109 EUR
APOSPC50374-1G APOSPC50374-5G
Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride 97%
Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride
Formule: C₄F₈O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24842690
Numéro CAS: 29514-94-1
ONU: 3265
ADR: 8,III