Imprimer
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-bromobenzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC50332-1G PC50332-250MG PC50332-5G
APOSPC50332-1GEA 480 EUR
APOSPC50332-1G APOSPC50332-250MG APOSPC50332-5G
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-bromobenzylamine 97%
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-bromobenzylamine
Formule: C₉H₉BrF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09928975
Numéro CAS: 728948-25-2