Imprimer
3-(Trifluoromethoxy)phenylisocyanate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC503004-1G PC503004-25G PC503004-5G
APOSPC503004-1GEA 87 EUR
APOSPC503004-1G APOSPC503004-25G APOSPC503004-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenylisocyanate
3-(Trifluoromethoxy)phenylisocyanate
Formule: C₈H₄F₃NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16877177
Numéro CAS: 55225-86-0
ONU: 2206
ADR: 6.1,III