Imprimer
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC502904-1G PC502904-250MG
APOSPC502904-1GEA 609 EUR
APOSPC502904-1G APOSPC502904-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Formule: C₈H₅BrF₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31634838
Numéro CAS: 2244087-97-4
ONU: 3265
ADR: 8,III