Imprimer
2-Bromo-6-fluorobenzyl fluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC502901-1G PC502901-250MG
APOSPC502901-1GEA 671 EUR
APOSPC502901-1G APOSPC502901-250MG
2-Bromo-6-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-6-fluorobenzyl fluoride
Formule: C₇H₅BrF₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28527821
Numéro CAS: 1782526-83-3
ONU: 3265
ADR: 8,III