Imprimer
tert-Butyl (S)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502894-1G PC502894-250MG
APOSPC502894-1GEA 92.8 EUR
APOSPC502894-1G APOSPC502894-250MG
tert-Butyl (S)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (S)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate
Formule: C₁₁H₂₀F₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31653057
Numéro CAS: 2092899-88-0