Imprimer
tert-Butyl (3-((trifluoromethyl)thio)propyl)carbamate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502891-1G PC502891-250MG
APOSPC502891-1GEA 174 EUR
APOSPC502891-1G APOSPC502891-250MG
tert-Butyl (3-((trifluoromethyl)thio)propyl)carbamate 95%
tert-Butyl (3-((trifluoromethyl)thio)propyl)carbamate
Formule: C₉H₁₆F₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17677143
Numéro CAS: 1208080-46-9