Imprimer
4-Bromo-2-iodobenzyl fluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC502889-1G PC502889-250MG
APOSPC502889-1GEA 609 EUR
APOSPC502889-1G APOSPC502889-250MG
4-Bromo-2-iodobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-iodobenzyl fluoride
Formule: C₇H₅BrFI
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22491802
Numéro CAS: 1823057-30-2
ONU: 3265
ADR: 8,III