Imprimer
4-Bromo-3-methylbenzyl fluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC502888-1G PC502888-250MG
APOSPC502888-1GEA 609 EUR
APOSPC502888-1G APOSPC502888-250MG
4-Bromo-3-methylbenzyl fluoride 95%
4-Bromo-3-methylbenzyl fluoride
Formule: C₈H₈BrF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31634833
Numéro CAS: 2244085-01-4
ONU: 3265
ADR: 8,III