Imprimer
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC502717-1G PC502717-250MG
APOSPC502717-1GEA 609 EUR
APOSPC502717-1G APOSPC502717-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrClF₃O
MW: 289.477 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393831
Numéro CAS: 1261822-79-0
ONU: 3265
ADR: 8 II