5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502693-1G
PC502693-5G
APOSPC502693-1GEA
125
EUR
APOSPC502693-1G
APOSPC502693-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule:
C₈H₆BrF₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03701031 Numéro CAS: 685126-86-7 |