Imprimer
[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC502654-1G PC502654-250MG PC502654-5G
APOSPC502654-1GEA 69.6 EUR
APOSPC502654-1G APOSPC502654-250MG APOSPC502654-5G
[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol 95%
[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Formule: C₈H₆F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11040241
Numéro CAS: 180146-66-1