Imprimer
2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502596-1G PC502596-5G
APOSPC502596-1GEA 125 EUR
APOSPC502596-1G APOSPC502596-5G
2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08063904
Numéro CAS: 143306-27-8