Imprimer
Methyl 2-fluoro-4-methoxybenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502590-1G PC502590-5G
APOSPC502590-1GEA 69.6 EUR
APOSPC502590-1G APOSPC502590-5G
Methyl 2-fluoro-4-methoxybenzoate
Methyl 2-fluoro-4-methoxybenzoate
Formule: C₉H₉FO₃
MW: 184.164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203758
Numéro CAS: 128272-26-4