Imprimer
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502521-1G PC502521-250MG
APOSPC502521-1GEA 567 EUR
APOSPC502521-1G APOSPC502521-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₃F₅O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31561154
Numéro CAS: 2244086-99-3