Imprimer
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502513-1G PC502513-250MG PC502513-5G
APOSPC502513-1GEA 34.8 EUR
APOSPC502513-1G APOSPC502513-250MG APOSPC502513-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₃F₅O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28399110
Numéro CAS: 1799439-11-4