Imprimer
3-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502440-1G PC502440-250MG
APOSPC502440-1GEA 609 EUR
APOSPC502440-1G APOSPC502440-250MG
3-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol 95%
3-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol
Formule: C₆H₃BrFNO₃
MW: 235.995 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23132693
Numéro CAS: 1374772-55-0