Imprimer
2-Bromo-3-fluoro-6-methoxyaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502424-1G PC502424-250MG PC502424-5G
APOSPC502424-1GEA 575 EUR
APOSPC502424-1G APOSPC502424-250MG APOSPC502424-5G
2-Bromo-3-fluoro-6-methoxyaniline 95%
2-Bromo-3-fluoro-6-methoxyaniline
Formule: C₇H₇BrFNO
MW: 220.039 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29481964
Numéro CAS: 1698500-38-7
ONU: 2811
ADR: 6.1 III