Imprimer
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502420-10G PC502420-1G PC502420-5G PC502420-25G PC502420-100G
APOSPC502420-10GEA 1040 EUR
APOSPC502420-10G APOSPC502420-1G APOSPC502420-5G APOSPC502420-25G APOSPC502420-100G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzaldehyde 97%
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₂BrF₃O
MW: 238.989 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26687662
Numéro CAS: 137234-99-2