Imprimer
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502373-1G PC502373-250MG
APOSPC502373-1GEA 1760 EUR
APOSPC502373-1G APOSPC502373-250MG
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl alcohol 95%
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₈FIO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30830103
Numéro CAS: 2090747-09-2