Imprimer
2-Bromo-3',4'-difluoropropiophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC502341-1G PC502341-250MG PC502341-5G
APOSPC502341-1GEA 0 EUR
APOSPC502341-1G APOSPC502341-250MG APOSPC502341-5G
2-Bromo-3',4'-difluoropropiophenone
2-Bromo-3',4'-difluoropropiophenone
Formule: C₉H₇BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11182355
Numéro CAS: 23384-75-0