Imprimer
4-Bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502333-1G PC502333-250MG PC502333-5G
APOSPC502333-1GEA 596 EUR
APOSPC502333-1G APOSPC502333-250MG APOSPC502333-5G
4-Bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
4-Bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Formule: C₇H₃BrF₃NO₃
MW: 286.003 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22580935
Numéro CAS: 1417566-72-3