2-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC502321-1G
PC502321-250MG
PC502321-5G
APOSPC502321-1GEA
174
EUR
APOSPC502321-1G
APOSPC502321-250MG
APOSPC502321-5G
2-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formule:
C₆H₄ClF₂N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14525492 Numéro CAS: 1204296-03-6 |