Imprimer
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC50229-1G PC50229-250MG PC50229-5G
APOSPC50229-1GEA 84.1 EUR
APOSPC50229-1G APOSPC50229-250MG APOSPC50229-5G
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₈FNO₂
MW: 169.153 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09032899
Numéro CAS: 914224-31-0