Imprimer
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)isoquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502287-1G PC502287-250MG PC502287-5G
APOSPC502287-1GEA 145 EUR
APOSPC502287-1G APOSPC502287-250MG APOSPC502287-5G
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)isoquinoline
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)isoquinoline
Formule: C₁₀H₆BrF₂NO
MW: 274.062 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29761120
Numéro CAS: 2089319-24-2