Imprimer
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorophenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502286-1G PC502286-250MG
APOSPC502286-1GEA 609 EUR
APOSPC502286-1G APOSPC502286-250MG
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorophenol 95%
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorophenol
Formule: C₇H₅F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18395022
Numéro CAS: 1261572-13-7