Imprimer
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC502272-1G PC502272-250MG
APOSPC502272-1GEA 1090 EUR
APOSPC502272-1G APOSPC502272-250MG
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
Formule: C₆H₅BrF₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25476827
Numéro CAS: 1803571-23-4