Imprimer
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC50226-1G PC50226-250MG PC50226-5G
APOSPC50226-1GEA 429 EUR
APOSPC50226-1G APOSPC50226-250MG APOSPC50226-5G
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetonitrile
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₇FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20696905
Numéro CAS: 180146-78-5