Imprimer
3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502253-1G PC502253-250MG PC502253-5G
APOSPC502253-1GEA 429 EUR
APOSPC502253-1G APOSPC502253-250MG APOSPC502253-5G
3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 98%
3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₉H₅FO
MW: 148.134 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30730328
Numéro CAS: 1851952-10-7