Imprimer
5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC50223-100MG PC50223-1G PC50223-250MG
APOSPC50223-100MGEA 134 EUR
APOSPC50223-100MG APOSPC50223-1G APOSPC50223-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formule: C₁₀H₁₀F₃N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08544284
Numéro CAS: 215788-34-4