Imprimer
Potassium [4-(trifluoromethoxy)benzyl]trifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502212-1G PC502212-250MG PC502212-5G
APOSPC502212-1GEA 377 EUR
APOSPC502212-1G APOSPC502212-250MG APOSPC502212-5G
Potassium [4-(trifluoromethoxy)benzyl]trifluoroborate
Potassium [4-(trifluoromethoxy)benzyl]trifluoroborate
Formule: C₈H₆BF₆O·K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18713047
Numéro CAS: 1201331-15-8