Imprimer
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC502199-1G PC502199-250MG
APOSPC502199-1GEA 654 EUR
APOSPC502199-1G APOSPC502199-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₄BrF₅O
MW: 291.013 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30723444
Numéro CAS: 2149591-35-3
ONU: 3265
ADR: 8 III