Imprimer
4-Fluoro-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Fluoro-3-((trifluoromethyl)sulphonyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC502180-1G PC502180-250MG PC502180-5G
APOSPC502180-1GEA 79.9 EUR
APOSPC502180-1G APOSPC502180-250MG APOSPC502180-5G
4-Fluoro-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzenesulphonyl chloride
4-Fluoro-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃ClF₄O₄S₂
MW: 326.673 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16883063
Numéro CAS: 1027345-07-8
ONU: 1760
ADR: 8 III