Imprimer
Perfluorobutylsulphonamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutane-1-sulphonamide
PC50215-1G PC50215-250MG PC50215-5G
APOSPC50215-1GEA 290 EUR
APOSPC50215-1G APOSPC50215-250MG APOSPC50215-5G
Perfluorobutylsulphonamide 97%
Perfluorobutylsulphonamide
Formule: C₄H₂F₉NO₂S
Point de fusion: 64…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11112029
Numéro CAS: 30334-69-1