Imprimer
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC502146-1G PC502146-250MG PC502146-5G
APOSPC502146-1GEA 1400 EUR
APOSPC502146-1G APOSPC502146-250MG APOSPC502146-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₃I
MW: 364.929 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398193
Numéro CAS: 1261795-42-9
ONU: 3261
ADR: 8 III