Imprimer
3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)-benzeneboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid, 3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
PC502136-1G PC502136-5G
APOSPC502136-1GEA 87 EUR
APOSPC502136-1G APOSPC502136-5G
3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)-benzeneboronic acid 97%
3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)-benzeneboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
MW: 169.946 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13181611
Numéro CAS: 1246633-55-5