Imprimer
2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Difluoro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC502070-1G PC502070-250MG PC502070-5G
APOSPC502070-1GEA 480 EUR
APOSPC502070-1G APOSPC502070-250MG APOSPC502070-5G
2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂F₅I
MW: 307.987 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30481111
Numéro CAS: 2089257-26-9