Imprimer
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502065-1G PC502065-250MG PC502065-5G
APOSPC502065-1GEA 226 EUR
APOSPC502065-1G APOSPC502065-250MG APOSPC502065-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28746751
Numéro CAS: 1805950-70-2