3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC502063-1G
PC502063-250MG
PC502063-5G
APOSPC502063-1GEA
241
EUR
APOSPC502063-1G
APOSPC502063-250MG
APOSPC502063-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule:
C₈H₃BrF₃N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16606444 Numéro CAS: 1228898-24-5 |