Imprimer
3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid
PC502059-1G PC502059-250MG PC502059-5G
APOSPC502059-1GEA 150 EUR
APOSPC502059-1G APOSPC502059-250MG APOSPC502059-5G
3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21364899
Numéro CAS: 1357942-87-0