Imprimer
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC502024-1G PC502024-250MG PC502024-5G
APOSPC502024-1GEA 248 EUR
APOSPC502024-1G APOSPC502024-250MG APOSPC502024-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formule: C₉H₅BrF₃IO
MW: 392.939 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28060517
Numéro CAS: 1823897-02-4
ONU: 1759
ADR: 8 III