Imprimer
3’-Iodo-5’-(trifluoromethyl)acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502023-1G PC502023-250MG PC502023-5G
APOSPC502023-1GEA 0 EUR
APOSPC502023-1G APOSPC502023-250MG APOSPC502023-5G
3’-Iodo-5’-(trifluoromethyl)acetophenone
3’-Iodo-5’-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₃IO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22544410
Numéro CAS: 1393557-53-3