Imprimer
2-Bromo-4,6-difluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502012-1G PC502012-250MG
APOSPC502012-1GEA 422 EUR
APOSPC502012-1G APOSPC502012-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28401849
Numéro CAS: 1337606-50-4