Imprimer
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501991-1G PC501991-250MG PC501991-5G PC501991-10G PC501991-25G
APOSPC501991-1GEA 168 EUR
APOSPC501991-1G APOSPC501991-250MG APOSPC501991-5G APOSPC501991-10G APOSPC501991-25G
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
Formule: C₇H₄F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698446
Numéro CAS: 1214329-62-0