Imprimer
4-Amino-2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501990-100MG PC501990-1G PC501990-250MG
APOSPC501990-100MGEA 391 EUR
APOSPC501990-100MG APOSPC501990-1G APOSPC501990-250MG
4-Amino-2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
4-Amino-2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrFN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD29049281
Numéro CAS: 1850856-63-1